Print…
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302150-1G PC302150-5G PC302150-10G
APOSPC302150-1GEA 116 EUR
APOSPC302150-1G APOSPC302150-5G APOSPC302150-10G
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Fórmula: C₁₁H₁₄FNO₂
Ponto de Fusão: 245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832378
Número CAS: 1259957-45-3