Print…
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302139-1G PC302139-5G PC302139-10G
APOSPC302139-1GEA 116 EUR
APOSPC302139-1G APOSPC302139-5G APOSPC302139-10G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₉ClFNO₂
Peso Molecular: 217.625 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116027
Número CAS: 7731-00-2