Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302132-1G PC302132-5G PC302132-10G
APOSPC302132-1GEA 130 EUR
APOSPC302132-1G APOSPC302132-5G APOSPC302132-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fórmula: C₁₀H₉F₄NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115995
Número CAS: 439587-15-2