Print…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302119-1G PC302119-5G
APOSPC302119-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302119-1G APOSPC302119-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660295
Número CAS: 886502-81-4