Print…
4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302108-1G PC302108-5G
APOSPC302108-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302108-1G APOSPC302108-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid 97%
4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258709
Número CAS: 1017779-66-6