Print…
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302105-1G PC302105-5G
APOSPC302105-1GEA 174 EUR
APOSPC302105-1G APOSPC302105-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅ClF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23795333
Número CAS: 1431329-65-5