4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC302104-25G
PC302104-5G
PC302104-1G
APOSPC302104-25GEA
0
EUR
APOSPC302104-25G
APOSPC302104-5G
APOSPC302104-1G
4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
4-Chloro-2-fluorobenzamide
Fórmula:
C₇H₅ClFNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04115956 Número CAS: 104326-93-4 |