Print…
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302068-1G PC302068-5G
APOSPC302068-1GEA 159 EUR
APOSPC302068-1G APOSPC302068-5G
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₂O₃
Peso Molecular: 214.166 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660222
Número CAS: 886499-79-2