5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302066-5G
PC302066-1G
APOSPC302066-5GEA
224
EUR
APOSPC302066-5G
APOSPC302066-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula:
C₁₀H₆ClF₃O₂ Peso Molecular: 250.602 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06205353 Número CAS: 773129-56-9 |