Print…
3-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302054-25G PC302054-5G PC302054-1G PC302054-100G
APOSPC302054-25GEA 224 EUR
APOSPC302054-25G APOSPC302054-5G APOSPC302054-1G APOSPC302054-100G
3-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzamide
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660163
Número CAS: 701640-04-2