Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302051-1G PC302051-5G PC302051-25G
APOSPC302051-1GEA 87 EUR
APOSPC302051-1G APOSPC302051-5G APOSPC302051-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660340
Número CAS: 886761-69-9