Print…
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302043-1G PC302043-5G PC302043-10G
APOSPC302043-1GEA 87 EUR
APOSPC302043-1G APOSPC302043-5G APOSPC302043-10G
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025358
Número CAS: 916420-41-2