Print…
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302022-5G PC302022-1G
APOSPC302022-5GEA 0 EUR
APOSPC302022-5G APOSPC302022-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02063025
Número CAS: 288154-93-8