Print…
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302004-1G PC302004-5G
APOSPC302004-1GEA 0 EUR
APOSPC302004-1G APOSPC302004-5G
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₈ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660361
Número CAS: 886761-82-6