Print…
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-fluoro-5-methyl-4-nitrobenzene
PC301204-1G PC301204-5G PC301204-10G PC301204-25G
APOSPC301204-1GEA 34.8 EUR
APOSPC301204-1G APOSPC301204-5G APOSPC301204-10G APOSPC301204-25G
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅ClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21603714
Número CAS: 1352457-29-4