Print…
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC301202-1G PC301202-5G PC301202-10G
APOSPC301202-1GEA 27.7 EUR
APOSPC301202-1G APOSPC301202-5G APOSPC301202-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18917163
Número CAS: 1321613-01-7