3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301201-1G
PC301201-5G
APOSPC301201-1GEA
143
EUR
APOSPC301201-1G
APOSPC301201-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Fórmula:
C₈H₆F₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20545741 Número CAS: 103877-76-5 |