Print…
8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301050-1G PC301050-250MG
APOSPC301050-1GEA 522 EUR
APOSPC301050-1G APOSPC301050-250MG
8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₄BrClF₂N₂O₂
Peso Molecular: 325.494 g/mol
Ponto de Fusão: 205…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2514942-12-0