Print…
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301049-1G PC301049-250MG
APOSPC301049-1GEA 522 EUR
APOSPC301049-1G APOSPC301049-250MG
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈BrClF₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2514942-02-8