Print…
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301047-1G PC301047-250MG
APOSPC301047-1GEA 522 EUR
APOSPC301047-1G APOSPC301047-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂
Peso Molecular: 333.129 g/mol
Ponto de Fusão: 124…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2451256-39-4