Print…
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301044-1G PC301044-250MG
APOSPC301044-1GEA 522 EUR
APOSPC301044-1G APOSPC301044-250MG
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉ClF₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2451256-47-4