Print…
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301042-1G PC301042-250MG
APOSPC301042-1GEA 522 EUR
APOSPC301042-1G APOSPC301042-250MG
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉BrF₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 135…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2451256-43-0