Print…
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301037-1G PC301037-250MG
APOSPC301037-1GEA 522 EUR
APOSPC301037-1G APOSPC301037-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 214…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32689366
Número CAS: 2168347-64-4