Print…
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301035-1G PC301035-250MG
APOSPC301035-1GEA 522 EUR
APOSPC301035-1G APOSPC301035-250MG
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅BrF₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 226…228 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2451256-52-1