Print…
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301034-1G PC301034-250MG
APOSPC301034-1GEA 522 EUR
APOSPC301034-1G APOSPC301034-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉BrF₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2451256-42-9