Print…
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301033-1G PC301033-250MG
APOSPC301033-1GEA 522 EUR
APOSPC301033-1G APOSPC301033-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅ClF₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2451256-50-9