Print…
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301032-1G PC301032-250MG
APOSPC301032-1GEA 522 EUR
APOSPC301032-1G APOSPC301032-250MG
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉ClF₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 103…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2451256-51-0