Print…
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301031-1G PC301031-250MG
APOSPC301031-1GEA 522 EUR
APOSPC301031-1G APOSPC301031-250MG
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₂F₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2514942-05-1