Print…
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301030-1G PC301030-250MG
APOSPC301030-1GEA 464 EUR
APOSPC301030-1G APOSPC301030-250MG
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Fórmula: C₉H₈F₂N₄O
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2451256-41-8