Print…
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC301028-1G PC301028-250MG
APOSPC301028-1GEA 986 EUR
APOSPC301028-1G APOSPC301028-250MG
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18910100
Número CAS: 1356999-25-1