N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC301026-1G
PC301026-5G
APOSPC301026-1GEA
0
EUR
APOSPC301026-1G
APOSPC301026-5G
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Fórmula:
C₁₃H₁₀FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017938 Número CAS: 366-75-6 |