Print…
Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC300997-1G PC300997-250MG
APOSPC300997-1GEA 339 EUR
APOSPC300997-1G APOSPC300997-250MG
Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₃BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16630891
Número CAS: 1239731-93-1