Print…
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300987-1G PC300987-250MG
APOSPC300987-1GEA 620 EUR
APOSPC300987-1G APOSPC300987-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₄BrF₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687630
Número CAS: 1121051-31-7