Print…
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300986-1G PC300986-250MG
APOSPC300986-1GEA 130 EUR
APOSPC300986-1G APOSPC300986-250MG
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19704051
Número CAS: 1121051-30-6