Print…
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300979-1G PC300979-5G
APOSPC300979-1GEA 87 EUR
APOSPC300979-1G APOSPC300979-5G
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₈BrFO₂
Peso Molecular: 247.061 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204924
Número CAS: 651341-68-3