Print…
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300966-1G PC300966-5G
APOSPC300966-1GEA 416 EUR
APOSPC300966-1G APOSPC300966-5G
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇ClFNO
Peso Molecular: 211.62 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19310038
Número CAS: 1310141-83-3