Print…
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC300960-10G PC300960-5G PC300960-1G
APOSPC300960-10GEA 650 EUR
APOSPC300960-10G APOSPC300960-5G APOSPC300960-1G
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00452550
Número CAS: 1421751-34-9