2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC300944-1G
PC300944-250MG
APOSPC300944-1GEA
0
EUR
APOSPC300944-1G
APOSPC300944-250MG
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
Fórmula:
C₈H₉FO₃S Ponto de Fusão: 97…98 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD21090339 Número CAS: 20951-14-8 |