Print…
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300936-1G PC300936-5G PC300936-250MG
APOSPC300936-1GEA 0 EUR
APOSPC300936-1G APOSPC300936-5G APOSPC300936-250MG
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₅ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05178217
Número CAS: 535925-49-6