Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300921-1G PC300921-250MG
APOSPC300921-1GEA 621 EUR
APOSPC300921-1G APOSPC300921-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fórmula: C₈H₄ClF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16995842
Número CAS: 1243407-89-7