Print…
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300846-1G PC300846-5G
APOSPC300846-1GEA 154 EUR
APOSPC300846-1G APOSPC300846-5G
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Fórmula: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06809224
Número CAS: 64989-74-8