N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Fornecedor: Apollo Scientific
PC300821-1G
PC300821-5G
APOSPC300821-1GEA
125
EUR
APOSPC300821-1G
APOSPC300821-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Fórmula:
C₁₃H₁₀ClFN₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00018540 Número CAS: 404-51-3 |