Print…
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300816-1G PC300816-5G
APOSPC300816-1GEA 69.6 EUR
APOSPC300816-1G APOSPC300816-5G
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₂F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28148236
Número CAS: 1823562-23-7