Print…
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300813-5G PC300813-250MG
APOSPC300813-5GEA 1030 EUR
APOSPC300813-5G APOSPC300813-250MG
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Fórmula: C₁₄H₁₄FNO
Peso Molecular: 231.265 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11631315
Número CAS: 1095045-47-8