Print…
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC300812-1G PC300812-5G
APOSPC300812-1GEA 296 EUR
APOSPC300812-1G APOSPC300812-5G
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Fórmula: C₁₄H₁₄FNO
Peso Molecular: 231.265 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11631331
Número CAS: 1095078-57-1