Print…
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300802-1G PC300802-5G
APOSPC300802-1GEA 0 EUR
APOSPC300802-1G APOSPC300802-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00764454
Número CAS: 213192-56-4