Print…
Methyl 2,5-difluoro-4-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC300785-1G PC300785-5G PC300785-250MG
APOSPC300785-1GEA 0 EUR
APOSPC300785-1G APOSPC300785-5G APOSPC300785-250MG
Methyl 2,5-difluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399129
Número CAS: 1261830-21-0