Print…
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300773-1G PC300773-250MG PC300773-5G
APOSPC300773-1GEA 0 EUR
APOSPC300773-1G APOSPC300773-250MG APOSPC300773-5G
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Fórmula: C₉H₇BrF₃NO·BrH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28040497
Número CAS: 1377962-47-4