Print…
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300770-1G PC300770-100MG PC300770-250MG
APOSPC300770-1GEA 139 EUR
APOSPC300770-1G APOSPC300770-100MG APOSPC300770-250MG
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₁₀H₈F₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27995624
Número CAS: 1818100-16-1