Print…
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300760-1G PC300760-5G
APOSPC300760-1GEA 0 EUR
APOSPC300760-1G APOSPC300760-5G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16877111
Número CAS: 1656263-44-3